GF72426821
Tantalum
foil, 6mm disks, thickness 0.015mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Tantalum, TA000320, Ta
About This Item
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Essai
99.9%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 724-268-21
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
6 mm × 0.015 mm
pb
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N