Principaux documents
GF72293216
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Synonyme(s) :
SI686020
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥85%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 722-932-16
Poids
50 g
Taille max. des part.
10 (micron)