GF70491731
Tin
foil, 25x25mm, thickness 3.0mm, as rolled, 99.99+%
Synonyme(s) :
Tin, SN000520
About This Item
Essai
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 704-917-31
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
25x25 mm × 3.0 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N