Principaux documents
GF69695511
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co66%/Si15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 1 m, coil width 25 mm
Synonyme(s) :
CO810250
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 696-955-11
Longueur
1 m
Largeur de la bobine
25 mm
Épaisseur
0.025 mm