GF68654492
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.05mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyurethane insulation
Synonyme(s) :
NI095821
About This Item
Description
polyurethane insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 686-544-92
Épaisseur de l'isolation
0.005 mm
Fil, L × diam.
50 m × 0.05 mm , conductor diameter
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :