GF68388014
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
25m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
NI055141
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 683-880-14
L × diam.
25 m × 0.5 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF68388014-1EA | 4061825441627 |