Principaux documents
GF67785856
Silicon carbide
powder, 75 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 98.7%
Synonyme(s) :
SI676010
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98.7%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 677-858-56
Poids
50 g
Taille max. des part.
75 (micron)