Principaux documents
GF66715274
Stainless steel - AISI 321
foil, thickness 0.25 mm, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 5 m, coil width 150 mm
Synonyme(s) :
FE210321
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 667-152-74
Longueur
5 m
Largeur de la bobine
150 mm
Épaisseur
0.25 mm