GF65440841
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm, condition oil-filled nylon ′6′
Synonyme(s) :
AM303300
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 654-408-41
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
10 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF65440841-1EA | 4061825087696 |