Principaux documents
GF63493476
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.038 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
Synonyme(s) :
ES301238
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 634-934-76
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.038 mm
Couleur
clear clear