Principaux documents
GF60774734
Nickel/Chromium
rod, Ni80%/Cr20%, 6.0 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
NI057919
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 607-747-34
Longueur
1000 mm
Diamètre
6.0 mm