GF60131056
Platinum/Iridium
foil, thickness 0.0125 mm, Pt80%/Ir20%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
PT040230
About This Item
Produits recommandés
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 601-310-56
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.0125 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF60131056-1EA | 4061821149596 |