GF59431451
Tungsten
foil, 150x150mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Tungsten, W 000270, W
About This Item
Pureté
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 594-314-51
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
150x150 mm × 0.1 mm
Point d'ébullition
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N