GF58517286
Gold
wire, 1.0 mm diameter, length 0.2 m, high purity 99.99+%
Synonyme(s) :
AU005170
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 585-172-86
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
Longueur
0.2 m
Diamètre
1.0 mm
Point d'ébullition
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable