GF58057454
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.03 mm, L 5 m, coil width 300 mm
Synonyme(s) :
ST311030
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 580-574-54
Longueur
5 m
Largeur de la bobine
300 mm
Épaisseur
0.03 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable