GF56924949
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI130250
About This Item
Produits recommandés
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 569-249-49
Taille × épaisseur
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF56924949-20EA | 4061829974367 |
GF56924949-2EA | 4061829954161 |
GF56924949-10EA | 4061829923853 |
GF56924949-1EA | 4061825465906 |
GF56924949-5EA | 4061829997632 |