GF56658549
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 10 g
Synonyme(s) :
AL706010
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 566-585-49
Poids
10 g
Taille max. des part.
150 μm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF56658549-1EA | 4061821149206 |