GF56008986
Molybdenum
insulated wire, 5m, conductor diameter 0.125mm, insulation thickness 0.012mm, polyimide insulation, 99.95%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO005825
About This Item
Essai
99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 560-089-86
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × épaisseur
5 m × 0.125 mm × 0.012 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N