GF54651146
Copper
tube, 1000mm, outside diameter 0.25mm, inside diameter 0.05mm, wall thickness 0.1mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Copper, CU007050
About This Item
Essai
99.9%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 546-511-46
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
1000 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
0.25 mm × 0.05 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable