Principaux documents
GF53077259
Nickel silver
rod, Cu 45%/Zn 43%/Ni 10%/Pb 2%, 20.5 mm diameter, length 100 mm
Synonyme(s) :
CZ047930
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 530-772-59
Longueur
100 mm
Diamètre
20.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
GF53077259-1EA4061821138415
GF53077259-5EA4061821138439
GF53077259-10EA4061821138408
GF53077259-2EA4061821138422