GF53047548
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
1000mm tube, 4.24mm outside diameter, 0.38mm wall thickness, 3.48mm inside diameter, as drawn
Synonyme(s) :
FE047470
About This Item
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 530-475-48
L × épaisseur de paroi
1000 mm × 0.38 mm
D.E. × D.I.
4.24 mm × 3.48 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF53047548-5EA | 4061831015584 |
GF53047548-1EA | 4061825476377 |
GF53047548-2EA | 4061829965334 |