GF52812659
Tin
foil, 1m coil, thickness 0.109mm, coil width 41mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Tin, SN000350
About This Item
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 528-126-59
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur× largeur
1 m × 0.109 mm × 41 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N