GF49725658
Tin
foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.009mm, 97.4%
Synonyme(s) :
Tin, SN000210
About This Item
Essai
97.4%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 497-256-58
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
150 x 150 mm × 0.009 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF49725658-1EA | 4061825401317 |
GF49725658-10EA | 4061829455262 |
GF49725658-20EA | 4061829526818 |
GF49725658-2EA | 4061829487430 |
GF49725658-5EA | 4061829560973 |