GF49675269
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.76 mm, size 500 × 500 mm, clear
Synonyme(s) :
AC303076
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 496-752-69
Taille
500 × 500 mm
Épaisseur
0.76 mm
Couleur
clear
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable