GF49400546
Iron
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.004mm, 99.85%
Synonyme(s) :
Iron, FE000090
About This Item
Pureté
99.85%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 494-005-46
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Taille × épaisseur
100 x 100 mm × 0.004 mm
Point d'ébullition
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N