GF49097672
Tungsten
foil, 1m coil, thickness 0.2mm, coil width .6mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Tungsten, W 000317, W
About This Item
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 490-976-72
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × l × épaisseur
1 m × 0.6 mm × 0.2 mm
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N