GF49014200
Tin
foil, light tested, 300x300mm, thickness 0.030mm, as rolled, 97.4%
Synonyme(s) :
Tin, SN000232
About This Item
Essai
97.4%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 490-142-00
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
300 x 300 mm × 0.030 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N