Principaux documents
GF48868172
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co 66%/Si 15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.018 mm, length 1 m, coil width 50.8 mm
Synonyme(s) :
CO810220
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 488-681-72
Longueur
1 m
Largeur de la bobine
50.8 mm
Épaisseur
0.018 mm