Principaux documents
GF48369055
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 8 mm, L 1000 mm
Synonyme(s) :
FP307950
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 483-690-55
Longueur
1000 mm
Diamètre
8 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
GF48369055-1EA4061825025575
GF48369055-10EA4061825025568
GF48369055-2EA4061825025582
GF48369055-5EA4061825025599