Principaux documents
GF46134413
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.5 mm diameter, length 50 m, temper hard
Synonyme(s) :
FA145116
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 461-344-13
Longueur
50 m
Diamètre
0.5 mm