GF41758768
Molybdenum
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.009mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO000170
About This Item
Essai
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 417-587-68
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF41758768-1EA | 4061825392479 |
GF41758768-2EA | 4061829518462 |