GF40352004
Haynes® 230 alloy
rod, Ni62%/Cr22%/W 14%/Mo 2, 25.4 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
NE057930
About This Item
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 403-520-04
Longueur
100 mm
Diamètre
25.4 mm
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF40352004-1EA | 4061821147349 |