GF37854265
Platinum
wire reel, 0.5m, diameter 0.125mm, annealed, may be used as one component of a thermocouple, 99.99%
Synonyme(s) :
Platinum, PT005118
About This Item
Essai
99.99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 378-542-65
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.5 m × 0.125 mm
pb
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable