GF36533505
Lead
foil, 300x300mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Lead, PB000311
About This Item
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 365-335-05
Résistivité
20.65 μΩ-cm
Taille × épaisseur
300x300 mm × 0.125 mm
pb
1740 °C (lit.)
Pf
327.4 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clé InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable