GF36425707
Titanium
wire reel, 200m, diameter 0.20mm, annealed, 99.6+%
Synonyme(s) :
Titanium, TI005121
About This Item
Essai
99.6%
Forme
wire
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 364-257-07
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
200 m × 0.20 mm
pb
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N