Principaux documents
GF35209571
Stainless steel - AISI 321
foil, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, thickness 0.25 mm, length 10 m, coil width 150 mm
Synonyme(s) :
FE210321
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 352-095-71
Longueur
10 m
Largeur de la bobine
150 mm
Épaisseur
0.25 mm