GF33610395
Aluminum
foam, 300x400mm, thickness 6.35mm, bulk density 0.2g/cm3, porosity 0.93, aluminum 6101 grade, 98.5%
Synonyme(s) :
Aluminum, AL003826
About This Item
Produits recommandés
Essai
98.50%
Forme
wire
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 336-103-95
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Taille × épaisseur
300x400 mm × 6.35 mm
pb
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable