GF32919925
Titanium
tube, 500mm, outside diameter 10.3mm, inside diameter 8.7mm, wall thickness 0.8mm, annealed, 99.6+%
Synonyme(s) :
Titanium, TI007460
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.6%
Forme
tubes
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 329-199-25
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
500 mm × 0.8 mm
D.E. × D.I.
10.3 mm × 8.7 mm
pb
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF32919925-2EA | 4061829516666 |
GF32919925-1EA | 4061825388618 |