GF29863356
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 10mm disks, 0.006mm thickness
Synonyme(s) :
SN010200
About This Item
Forme
foil (disc)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 298-633-56
Diam. × épaisseur
10 mm × 0.006 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF29863356-50EA | 4061831031881 |
GF29863356-10EA | 4061829945510 |
GF29863356-20EA | 4061829995041 |