GF29689543
Iron
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.020mm, 99.85%
Synonyme(s) :
Iron, FE000180
About This Item
Essai
99.85%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 296-895-43
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Taille × épaisseur
50x50 mm × 0.020 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N