Principaux documents
GF25858389
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
100m wire, 0.025mm diameter, hard
Synonyme(s) :
CU075110
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 258-583-89
L × diam.
100 m × 0.025 mm