GF22316903
Nimonic® alloy 90, Ni53Cr20Co18Ti2.5Al1.5Fe1.5
rod, 200mm x 12.7mm diameter
Synonyme(s) :
NJ107940
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 223-169-03
L × diam.
200 mm × 12.7 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF22316903-1EA | 4061825424712 |
GF22316903-2EA | 4061829969752 |