GF21441822
Stainless Steel - AISI 431 alloy, Fe82Cr16Ni2
1000mm rod, 6.0mm diameter
Synonyme(s) :
FL027910
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 214-418-22
L × diam.
1000 mm × 6.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF21441822-2EA | 4061829969684 |
GF21441822-1EA | 4061825424118 |