GF20981358
Iron
rod, 50mm, diameter 12.7mm, as drawn, 99.95%
Synonyme(s) :
Iron, FE007956
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.95%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 209-813-58
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × diam.
50 mm × 12.7 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N