GF20327206
Tin
foil, 8mm disks, thickness 0.030mm, as rolled, 97.4%
Synonyme(s) :
Tin, SN000232
About This Item
Essai
97.40%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 203-272-06
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
8 mm × 0.030 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF20327206-10EA | 4061829476878 |
GF20327206-20EA | 4061829537456 |
GF20327206-50EA | 4061829589141 |