GF19019000
Iron
foil, 15mm disks, thickness 0.005mm, 99.85%
Synonyme(s) :
Iron, FE000100
About This Item
Essai
99.85%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 190-190-00
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Diam. × épaisseur
15 mm × 0.005 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF19019000-10EA | 4061829476533 |
GF19019000-20EA | 4061829537227 |
GF19019000-50EA | 4061829588915 |