GF17714550
Zinc
foil, 10mm disks, thickness 0.5mm, as rolled, 99.99+%
Synonyme(s) :
Zinc, ZN000315
About This Item
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Essai
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 177-145-50
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
10 mm × 0.5 mm
pb
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N