GF15639240
Aluminum/Lithium metal matrix composite
rod, Al 81%/SiC 15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, 20 mm diameter, length 100 mm, condition metal matrix composite
Synonyme(s) :
AL417920
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 156-392-40
Longueur
100 mm
Diamètre
20 mm