Principaux documents
GF15132800
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, epoxy insulation
Synonyme(s) :
FE205850
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
epoxy insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 151-328-00
Longueur
50 m
Diam. du conducteur
0.1 mm
Épaisseur de l'isolation
0.01 mm