GF14532308
Molybdenum
rod, 200mm, diameter 25mm, centerless ground, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO007945
About This Item
Pureté
99.90%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 145-323-08
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
200 mm × 25 mm
Point d'ébullition
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N